Learn More
Bel-Art™ Provetta per bassa pressione/vuoto SP Scienceware™ Wilmad™
Codice prodotto. p-6976007 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
178 mm
203 mm
Modello:
507-LPV-8
528-LPV-7
528-LPV-8
Forza del campo:
300 MHz
500 MHz
Camber (Metric):
13 μm
51 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
A causa della natura del vetro, è necessario prestare la massima attenzione durante l'utilizzo a pressioni elevate o ridotte, poiché un piccolo graffio sulla superficie del vetro potrebbe ridurre significativamente la resistenza alla trazione. Utilizzare sempre una schermatura di sicurezza adeguata quando si lavora in queste condizioni.
Codice prodotto. 15368858
Marca: Bel-Art™ 663040581
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A causa della natura del vetro, è necessario prestare la massima attenzione durante l'utilizzo a pressioni elevate o ridotte, poiché un piccolo graffio sulla superficie del vetro potrebbe ridurre significativamente la resistenza alla trazione. Utilizzare sempre una schermatura di sicurezza adeguata quando si lavora in queste condizioni.
Offre una pratica soluzione di tenuta ignifuga per campioni liquidi sensibili all'aria o volatili. La provetta a bassa pressione/vuoto Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ è ideale per esperimenti NMR anaerobici e a tenuta.
  • Il robusto sistema di tenuta consente l'accumulo di pressione all'interno del campione
  • Il pistone in PTFE senza grasso garantisce una tenuta al 100% priva di contaminazione
  • Riprogettata con una superficie di tenuta 4 volte più ampia, eliminando le perdite e aumentando notevolmente la durata rispetto alle tradizionali provette J-Young
  • Il design simmetrico assiale garantisce l'applicazione negli esperimenti in centrifuga
Specifica
Camber (Metric) 51 μm
Concentricity (Metric) 25μm
Lunghezza (sistema metrico) 203 mm
Materiale Glass (Type 1, Class A)
Product Type High Precision NMR Sample Tube
Diametro (sistema metrico) esterno 5 mm
Forza del campo 300 MHz
Include Provetta in vetro, pistone e adattatore per vuoto
Lunghezza (sistema imperiale) 8 pollici
Modello 507-LPV-8