Learn More
Bel-Art™ Wilmad Low Profile NMR Tube Rack
Codice prodotto. 15388648 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Tubes (5 mm)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15388648
Marca: Bel-Art™ 660000075
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Simple but useful, this stainless steel NMR tube rack accommodates 12 tubes with a maximum OD of 5mm.
Small footprint saves valuable benchtop space
Specifica
Product Type NMR Tube Rack
Matrice 6 x 2
Capacità Tubes (5 mm)
Materiale Stainless Steel
Posizioni 12