Learn More
Bel-Art™ Rotore e tappi per sonda MAS Bruker SP Scienceware™ Wilmad
Codice prodotto. p-6960071 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Modello:
WP-501-2180-SET1
WP-501-3180
WP-501-3180-SET1
WP-501-4180-SET-5
WP-501-7180-SET-5
WP-601-4181
WP-602-3181
Tipo:
Cap
Probe
Rotor
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Per sonda MAS Bruker da 2.5 mm
Per sonda MAS Bruker da 3.2 mm
Per sonda MAS Bruker da 4.0 mm
Per sonda MAS Bruker da 7.0 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15388678
Marca: Bel-Art™ 660000096
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Elimina la necessità di solvatare con rotori MAS realizzati in zirconio di massima purezza. I rotori MAS Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad rappresentano la soluzione ottimale per l'analisi di campioni solidi. Disponibili per la maggior parte degli spettrometri NMR allo stato solido attuali.
  • Tappi dotati di O-ring per una migliore tenuta
  • Sonda MAS e cappucci compatibili al 100% con la maggior parte degli spettrometri NMR a stato solido
  • Ispezione accurata prima e dopo il processo di lavorazione di precisione per assicurare l'assenza di irregolarità del materiale
  • Test di rotazione eseguito solo alla massima velocità di rotazione specificata, per garantire prestazioni senza rotazione eccessiva del rotore
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per sonda MAS Bruker da 2.5 mm
Tipo Probe
Descrizione Un rotore da 2.5 mm, due cappucci e parti inferiori Vespel
Materiale Vario
Modello WP-501-2180-SET1
Speed Vmax = 35 kHz
Temperature Range (Metric) Da -150°C; a +200 °C