Learn More
Wilmad-LabGlass™ Rotore e tappi per sonda MAS Bruker SP Scienceware™
Codice prodotto. 15399028 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Modello:
520-1A
528-PP-4 VAR
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Per sonda MAS Bruker da 3.2 mm
Per sonda MAS Bruker da 7 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15399028
Marca: Wilmad-LabGlass™ 668090581
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Offrono una soluzione per l'analisi di campioni solidi
  • In zirconio ad alta purezza
  • Tappi dotati di O-ring per una migliore tenuta
  • Sonda MAS e cappucci compatibili con la maggior parte degli spettrometri NMR a stato solido
  • Ispezione accurata prima e dopo il processo di lavorazione di precisione per evitare irregolarità del materiale
  • Test di rotazione eseguito alla massima velocità di rotazione specificata, per garantire prestazioni senza rotazione eccessiva del rotore
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per sonda MAS Bruker da 3.2 mm
Materiale Vespel
Descrizione Tappo inferiore
Da utilizzare con (applicazione) Spettrometri NMR a stato solido
Modello 520-1A