Learn More
Bel-Art™ Provetta per campioni EPR a parete sottile in quarzo SP Scienceware™ Wilmad™
Codice prodotto. p-6974026 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
4 mm
5 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
3 mm
4 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15368578
Marca: Bel-Art™ 660000014
Edge
Realizzata in quarzo naturale con la massima purezza per ridurre al minimo il segnale di fondo. La provetta per campioni EPR al quarzo a parete sottile Bel-Art SP Scienceware™ può contenere Fe2O3 che è paramagnetico (1200 ppm) e ha un certo impatto sulla qualità di omogeneizzazione a seconda dell'intensità del campo magnetico.
  • Le rigide tolleranze di DI e DE garantiscono una compatibilità del 100% con gli spettrometri
  • In confezione singola per evitare la contaminazione
  • Consigliate per esperimenti con molecole organiche di piccole dimensioni (peso molecolare ∼500) solo a temperatura ambiente
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Materiale Quarzo
Product Type Provetta campione
Diametro (sistema metrico) esterno 4 mm
Diametro (sistema metrico) interno 3 mm
Spessore (sistema metrico) parete 0.5 mm
Modello 707-SQ-250M