Learn More
Bel-Art™ Sistema di lavaggio per provette SP Scienceware™ Wilmad™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
178 mm
203 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
Adatto per provette con diametro: Diametro 10 mm, “B”: 14 mm
Adatto per provette con diametro: Diametro 5 mm, “B”: 10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Ogni unità può alloggiare solo una provetta NMR con diametro esterno e lunghezza indicati nelle specifiche
- Richiede beuta da vuoto (venduta separatamente; 500 ml consigliati)
- La provetta per campioni capovolta viene inserita nella macchina per lavaggio e il solvente viene introdotto nel serbatoio utilizzando una serie di spruzzette.
- Aspira l'aria attraverso la provetta per completare la procedura.
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 203 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Product Type | NMR Tube |
| Diametro (sistema metrico) esterno | Adatto per provette con diametro: Diametro 5 mm, “B”: 10 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | Giunto interno 24/40 |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 8 pollici |