Learn More
Bel-Art™ Sistema di lavaggio per provette SP Scienceware™ Wilmad™
Codice prodotto. p-6974027 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
178 mm
203 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
Adatto per provette con diametro: Diametro 10 mm, “B”: 14 mm
Adatto per provette con diametro: Diametro 5 mm, “B”: 10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15328638
Marca: Bel-Art™ 660000063
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Funziona con beuta da vuoto e provetta per campioni capovolta. Il sistema di lavaggio per provette Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ con unità di lavaggio dal design semplice è la soluzione più economica e affidabile per la pulizia delle singole provette.
  • Ogni unità può alloggiare solo una provetta NMR con diametro esterno e lunghezza indicati nelle specifiche
  • Richiede beuta da vuoto (venduta separatamente; 500 ml consigliati)
  • La provetta per campioni capovolta viene inserita nella macchina per lavaggio e il solvente viene introdotto nel serbatoio utilizzando una serie di spruzzette.
  • Aspira l'aria attraverso la provetta per completare la procedura.
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 178 mm
Materiale Borosilicate Glass
Product Type NMR Tube
Diametro (sistema metrico) esterno Adatto per provette con diametro: Diametro 10 mm, “B”: 14 mm
Diametro (sistema metrico) interno Giunto interno 24/40
Lunghezza (sistema imperiale) 7 pollici