missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TERUMO Winged Infusion Safety Sets SURFLO™

Codice prodotto. p-200113668
Click to view available options
Calibro dell'ago:
18 G
19 G
21 G
22 G
23 G
25 G
Lunghezza (sistema metrico) tubo:
9 cm
30 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17112824

Marca: TERUMO 8SVS18NL30

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Intended to introduce or withdraw fluids from the vascular system after vein puncture (18 - 25 G).

  • Made out of kink resistant material to prevent kinking during placement for a higher patient comfort
  • The wings are large and flexible for a good grip and secure fixation
  • Reduced pressure on the blood vessel wall due to slightly angled wings
  • Easy activation of the safety mechanism, fingers tips stay away from the cannula at all times
  • Audible sound during activation of the safety mechanism
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Product Type Infusion Set
Colore Pink
Materiale PVC Tubing, Siliconized Needle
Calibro dell'ago 18 G
Sterilità Sterile
Senza lattice Yes
Lunghezza (sistema metrico) tubo 30 cm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato