Learn More
Branson Ultrasonics™ Cestello in filo metallico per lavatrice
Codice prodotto. p-8001376
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
74 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10079240
Marca: Branson Ultrasonics™ 000019129
Solo null disponibili
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Tipo Cestello
Profondità (sistema metrico) 107 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per lavatrice a ultrasuoni Branson 1510/1800
Altezza (sistema metrico) 74 mm
Materiale Stainless Steel
Larghezza (sistema metrico) 125 mm
Modello 1510/1800