Learn More
Heathrow Scientific™ Wire Bijou Bottle Tube Rack
Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Tubes (25 mm)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Suitable for Bijou bottles and low profile tubes up to 25 mm diameter
- Mesh bottom support
- Chemically-resistant epoxy-coated steel wire
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Product Type | Low Form Tube Rack |
| Matrice | 5 x 10 |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Blue |
| Capacità | Tubes (25 mm) |
| Materiale | Epoxy-coated Steel |
| Posizioni | 50 |
| Forma | Rettangolare |
| Ripiani | 2 Tiers |
| Sovrapponibile | Yes, When Empty |
| Vedi altri risultati |