Learn More
Brady™ Wire and Cable Identification BBP33 Labels: Four per Row
Codice prodotto. 13573320
Click to view available options
Tipo di adesivo:
Acrylic, Permanent
Rubber, Repositionable
Finitura:
Gloss
Opaco
Materiale:
Nylon Cloth
Vinyl Cloth
Dimensions (LxW):
0.25 x 0.75 in.
0.375 x 0.375 in.
0.8 x 1.4 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
pezzi 5000
Codice prodotto. 13573320
Marca: Brady™ 142872
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Wire and Cable Identification BBP33 Labels (Four per Row) are Nylon Cloth (B-499) or Vinyl Cloth (B-498) wrap-around labels that are highly pliable to conform to tightly curved surfaces such as wire and cable.
  • The adhesive and cloth backing (B-498) offers excellent holding power, yet allow for clean removal and repositioning.
  • Matte white polyamide coated nylon cloth material (B-499) has a permanent acrylic adhesive with a service temperature of -40 to 193° F (-40 to 90° C) and recommended for indoor use.
Specifica
Certificazione/Conformità RoHS, UL
Descrizione Repositionable Vinyl Cloth Labels for the BBP33 Printer
Tipo di adesivo Rubber, Repositionable
Colore White
Display Consignment
Finitura Gloss
Formato Die-cut
Materiale Vinyl Cloth
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Identification Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Wire and cable label
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP™ 33 Printer
Ripetizione orizzontale (sistema metrico) 20.30 mm
Etichette per riga 4
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
N. per confezione 5000 Labels/Box
Quantità 5000/Pk.
Forma Rectangle
Tipo di software LabelMark, MarkWare
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to 175°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +79.4°C
Forza di trazione 55 lb./in.
Spessore (sistema imperiale) 0.0073 in.
Spessore (sistema metrico) 0.185 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 8.90 mm
Dimensions (LxW) 0.25 x 0.75 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.2 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0,75in.
Larghezza (sistema metrico) 19.05 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 85.09 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.2 in.
Altezza (sistema metrico) 6 mm
Alternate Part Number B33-1-498