Learn More
Brady™ Wire and Cable Identification BBP33 Labels: Four per Row
Codice prodotto. 15890935
Click to view available options
Tipo di adesivo:
Acrylic, Permanent
Rubber, Repositionable
Finitura:
Gloss
Opaco
Materiale:
Nylon Cloth
Vinyl Cloth
Dimensions (LxW):
0.25 x 0.75 in.
0.375 x 0.375 in.
0.8 x 1.4 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
pezzi 5000
Codice prodotto. 15890935
Marca: Brady™ 142966
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Wire and Cable Identification BBP33 Labels (Four per Row) are Nylon Cloth (B-499) or Vinyl Cloth (B-498) wrap-around labels that are highly pliable to conform to tightly curved surfaces such as wire and cable.
  • The adhesive and cloth backing (B-498) offers excellent holding power, yet allow for clean removal and repositioning.
  • Matte white polyamide coated nylon cloth material (B-499) has a permanent acrylic adhesive with a service temperature of -40 to 193° F (-40 to 90° C) and recommended for indoor use.
Specifica
Certificazione/Conformità RoHS, UL
Tipo di adesivo Rubber, Repositionable
Colore White
Display Consignment
Finitura Gloss
Formato Die-cut
Materiale Vinyl Cloth
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Identification Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Wire and cable label
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP™ 33 Printer
Ripetizione orizzontale (sistema metrico) 22.86 mm
Etichette per riga 4
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
N. per confezione 2500 Labels/Box
Quantità 2500/Pk.
Forma Rectangle with Circle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40° to 175°F
Temperature Range (Metric) -40° to 79.4°C
Forza di trazione 55 lb./in.
Spessore (sistema imperiale) 0.0073 in.
Spessore (sistema metrico) 0.185 mm
Dimensions (LxW) 0.8 x 1.4 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 1.4 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.8 in.
Larghezza (sistema metrico) 20.32 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 50.80 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.4 in.
Altezza (sistema metrico) 3.6 cm
Alternate Part Number B33-165-498