Learn More
Heathrow Scientific™ Wire Tube Rack
Codice prodotto. 12347609 Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12347609
Marca: Heathrow Scientific™ HS23072
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Hold and transport blood collection tubes. Heathrow Scientific™ Wire Tube Rack can support either 18mm diameter tubes in a 3 x 5 format or 30mm diameter tubes in a 2 x 4 format.
  • Chemical-resistant epoxy-coated stainless steel
  • Autoclavable
  • Slotted bottom
Specifica
Product Type Tube Rack
Matrice 6 x 12
Autoclavabile Autoclavable
Colore Blue
Capacità Tubes (16 mm)
Materiale Epoxy-coated Stainless Steel
Posizioni 72
Forma Rectangular, Rounded Corners
Ripiani 3 Tiers
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Non-sterile
Dimensioni (L x P x A) 237 x 127 x 65mm
Diametro (sistema metrico) apertura 16 mm