Learn More
Heathrow Scientific™ Wire Tube Rack
Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Chemical-resistant epoxy-coated stainless steel
- Autoclavable
- Slotted bottom
Specifica
Specifica
| Product Type | Tube Rack |
| Matrice | 9 x 12 |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Red |
| Capacità | Tubes (16 mm) |
| Materiale | Epoxy-coated Stainless Steel |
| Posizioni | 108 |
| Forma | Square |
| Ripiani | 3 Tiers |
| Sovrapponibile | Yes, When Empty |
| Vedi altri risultati |