Learn More
Heathrow Scientific™ Wire Tube Rack
Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descripción
- Chemical-resistant epoxy-coated stainless steel
- Autoclavable
- Slotted bottom
Especificaciones
Especificaciones
| Product Type | Tube Rack |
| Matrice | 6 x 12 |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Blue |
| Capacità | Tubes (16 mm) |
| Materiale | Epoxy-coated Stainless Steel |
| Posizioni | 72 |
| Forma | Rectangular, Rounded Corners |
| Ripiani | 3 Tiers |
| Sovrapponibile | Yes, When Empty |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido