Learn More
WM-8014, MedChemExpress
Codice prodotto. 16484776
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16484776
Marca: Medchem Express HY102060
MedChemExpress WM-8014 is an inhibitor of MOZ, a member of histone acetyltransferases, with an IC50 of 55 nM.
WM-8014 is an inhibitor of MOZ, a member of histone acetyltransferases, with an IC50 of 55 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico WM-8014
CAS 2055397-18-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H17FN2O3S
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 250 mg/mL (650.33 mM)
SMILES O=C(C1=CC(C2=CC=CC=C2)=CC(C)=C1F)NNS(=O)(C3=CC=CC=C3)=O
Molecular Weight (g/mol) 384.42
Peso formulazione 384.42
Percent Purity 98.58%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.