missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WM-8014, MedChemExpress

Codice prodotto. p-200098003
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16484776

Marca: Medchem Express HY102060

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress WM-8014 is an inhibitor of MOZ, a member of histone acetyltransferases, with an IC50 of 55 nM.

WM-8014 is an inhibitor of MOZ, a member of histone acetyltransferases, with an IC50 of 55 nM.

Specifica

Materiale o nome chimico WM-8014
CAS 2055397-18-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H17FN2O3S
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 250 mg/mL (650.33 mM)
SMILES O=C(C1=CC(C2=CC=CC=C2)=CC(C)=C1F)NNS(=O)(C3=CC=CC=C3)=O
Molecular Weight (g/mol) 384.42
Peso formulazione 384.42
Percent Purity 98.58%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato