Learn More
Wood's Metal, Pure, M.P.70°C
Codice prodotto. 10142210 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 10142210
Marca: Fisher Chemical W/0350/48
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 76093-98-6
Formula molecolare Bi·Cd·Pb·Sn
Numero MDL 198175
Specifica
Colore Gray
Punto di fusione 70°C
Quantità 100 g
Imballaggio Plastic powder jar
Forma Solid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Wood's metal m.p. ca. 70°C
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità per la riproduzione sull'allattamento o attraverso l'allattamento
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H330-Letale se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H362-Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P263-Evitare il contatto durante la gravidanza/l'allattamento.