Learn More
mb2 Wood Chair on Glides
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
For Table
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Chair in wood
- Seat and back in 8 mm plywood
- Backrest adjustable in depth by wheel.
- Pneumatic cylinder middle
- 5-spoke base injected in nylon and fiberglass reinforced by a galvanized steel ring.
- Glides
Specifica
Specifica
| Product Type | Stool with Back |
| Colore | Beech |
| Adjustable (Height) | Yes |
| Regolabile | Height |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Stile parte posteriore | Standard |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Table |
| Altezza (sistema metrico) | 700 mm |
| Quantità | 1 Ea. |
| Altezza seduta | 460 to 640 mm |
| Vedi altri risultati |