Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Wooden Test Tube Holder with Spring Clip
Click to view available options
Posizioni:
1
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- From wood
- For glass diameter 11 to 30 mm
Specifica
Specifica
| Include | Wood with Spring |
| Product Type | Vertical Tube Holder |
| Matrice | 1 |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Natural |
| Capacità | Tubes |
| Materiale | Wood |
| Posizioni | 1 |
| Forma | Rectangular, Rounded Corners |
| Ripiani | None |
| Vedi altri risultati |