Learn More
Brady™ WorkHorse™ B-423 Permanent Polyester Labels
Codice prodotto. 11775653
Click to view available options
Dimensioni (sistema imperiale):
0.25 x 0.25 in.
0.375 x 0.375 in.
0.4 x 0.4 in. (W x H)
0.5 x 0.2 in. (W x H)
0.5 x 0.5 in.
0.9 x 0.25 in. (W x H)
1 x 0.187 in. (W x H)
1 x 0.275 in. (W x H)
1 x 0.375 in. (W x H)
1 x 0.5 in. (W x H)
1 x 1 in. (W x H)
1.13 x 0.5 in. (W x H)
1.25 x 0.25 in. (W x H)
1.5 x 0.125 in. (W x H)
1.5 x 0.25 in. (W x H)
1.5 x 0.5 in. (W x H)
1.5 x 1.5 in.
2 x 0.25 in. (W x H)
2 x 1 in. (W x H)
2.75 x 1.25 in. (W x H)
3 x 1 in. (W x H)
3 x 1.9 in. (W x H)
4 x 1 in. (W x H)
4 x 1.9 in. (W x H)
50 ft. x 0.5 in.
Quantità:
1 Ea.
100/Pk.
1000/Pk.
250/Roll
2500/Roll
500/Roll
5000/Roll
750/Roll
Dimensione della confezione:
1 BX
Codice prodotto. 11775653
Marca: Brady™ 114784
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For use in commercial/industrial applications. Brady B-423 polyester label are for use with BMP71 printer.
Specifica
Certificazione/Conformità UL recognized, CSA accepted, AGA approved, Halogen free (DIN VDE 0472/part 815)
Descrizione Abrasion, Chemical, Corrosion, Humidity, UV and Weather-Resistant
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White
Finitura Gloss
Materiale Polyester (B-423)
Product Type Thermal Transfer Printer Label
Da utilizzare con (applicazione) Asset tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General purpose ID, Rating plates
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP™71 Printer
Etichette per riga 1
Quantità 100/Pk.
Forma Rectangle
Dimensioni (sistema imperiale) 2 x 0.25 in. (W x H)
Dimensioni (sistema metrico) 50.8 x 6.35 mm (W x H)
Temperature Range (Metric) -70°C to +110°C
Spessore (sistema imperiale) 0.003 in.
Spessore (sistema metrico) 0.076 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 53.98 mm
Dimensions (LxW) 50.80 x 6.35 mm
Larghezza (sistema metrico) 6.35 mm
Altezza (sistema metrico) 50.80 mm