Learn More
Brady™ WorkHorse™ B-459 Matte Polyester BMP71 Labels
Codice prodotto. 11707364
Click to view available options
Dimensioni (sistema imperiale):
1.5 x 0.5 in. (W x H)
1.5 x 0.75 in. (W x H)
2 x 1 in. (W x H)
Quantità:
100/Pk.
250/Roll
500/Roll
Dimensione della confezione:
1 BX
Codice prodotto. 11707364
Marca: Brady™ 114797
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For use in commercial/industrial applications. Brady B-459 matte polyester label with permanent acrylic adhesive are for use with BMP71 printer.
Specifica
Certificazione/Conformità UL Recognized; CSA Accepted; ESD-approved for IEC 61340-5-1 and EN 100015-1
Descrizione Abrasion, Chemical, Corrosion, Humidity, UV and Weather-Resistant
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White
Finitura Opaco
Materiale Polyester (B-459)
Product Type Asset Tracking Label
Da utilizzare con (applicazione) Asset tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General purpose ID, Rating plates
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP™71 Printer
Etichette per riga 1
Quantità 500/Roll
Forma Rectangle
Dimensioni (sistema imperiale) 1.5 x 0.5 in. (W x H)
Dimensioni (sistema metrico) 38.1 x 12.7 mm (W x H)
Temperature Range (Metric) -40°C to +100°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0031 in.
Spessore (sistema metrico) 0.079 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 15.88 mm
Dimensions (LxW) 12.70 x 38.10 mm
Larghezza (sistema metrico) 38.10 mm
Altezza (sistema metrico) 12.70 mm