Learn More
Brady™ WorkHorse™ B-473 Glossy White Polyester Electrostatic Dissipative Labels
Codice prodotto. 11757354
Click to view available options
Dimensioni (sistema imperiale):
0.5 x 0.275 in. (W x H)
0.65 x 0.2 in. (W x H)
0.75 x 0.25 in. (W x H)
1 x 0.375 in. (W x H)
1 x 0.5 in. (W x H)
1.5 x 0.25 in. (W x H)
Quantità:
500/Roll
750/Roll
Dimensione della confezione:
1 BX
Codice prodotto. 11757354
Marca: Brady™ 114748
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For use in commercial/industrial applications. Brady B-473 gloss polyester with permanent static dissipative adhesive and liner are for use with BMP71 printer.
Specifica
Certificazione/Conformità UL Recognized; CSA Accepted; ESD-approved for IEC 61340-5-1 and EN 100015-1
Descrizione Abrasion, Chemical, Corrosion, Humidity, UV and Weather-Resistant
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent, Static-dissipative
Colore White
Finitura Gloss
Materiale Static-dissipative Polyester (B-473)
Product Type Electrostatic Dissipative Label
Da utilizzare con (applicazione) Circuit Board ID, Electrostatic Dissipative Adhesive
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP™71 Printer
Etichette per riga 1
Quantità 500/Roll
Forma Rectangle
Dimensioni (sistema imperiale) 1 x 0.5 in. (W x H)
Dimensioni (sistema metrico) 25.4 x 12.7 mm (W x H)
Temperature Range (Metric) -40°C to +120°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0035 in.
Spessore (sistema metrico) 0.09 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 15.88 mm
Dimensions (LxW) 12.70 x 25.40 mm
Larghezza (sistema metrico) 25.40 mm
Altezza (sistema metrico) 12.70 mm