Learn More
Brady™ WorkHorse™ Series Thermal Transfer Printable Labels, B-488
Codice prodotto. p-7078080
Click to view available options
Dimensioni (sistema metrico):
19.05 x 6.35 mm (W x H)
22.86 x 22.86 mm (W x H)
50.8 x 6.35 mm (W x H)
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Codice prodotto. 15685604
Marca: Brady™ 029895
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Used to identify property from components to finished products. Brady™ WorkHorse™ Series Thermal Transfer Printable Labels are constructed of polyester and is used for thermal transfer printers.
  • Available in various sizes
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità UL Recognized; CSA Accepted
Descrizione Recommended ribbon series: R4300; R6200
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Rivestimento None
Colore White
Finitura Opaco
Formato Rotolo
Materiale Polyester (B-488)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Thermal Transfer Printer Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Asset Tracking, Barcode Labeling, Circuit Board Identification - Through Hole Top, Component and Equipment Identification, General and Industrial Identification, Rating Plates
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers, i7500
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
Modello THT-15-488-2.5
N. per confezione 2500 Label(s) / Roll
Quantità 2500
Forma Rectangle
Size 50.80 mm (W) x 6.35 mm (H)
Dimensioni (sistema metrico) 50.8 x 6.35 mm (W x H)
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to 320°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +160°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0036 in.
Spessore (sistema metrico) 0.094 mm
Dimensions (LxW) 50.80 mm (W) x 6.35 mm (H)
Lunghezza (sistema imperiale) 0.25 in.
Larghezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema metrico) 50.8 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 50.80 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.25 in.
Altezza (sistema metrico) 6.35 mm
Alternate Part Number THT-15-488-2.5