Learn More
Endecotts™ Woven Wire Mesh Sieve
Codice prodotto. p-7084651
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
200 mm
11.8 in.
300 mm
450 mm
Dimensione del poro:
40 μm
75 μm
1 mm
150 μm
250 μm
500 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11567514
Marca: Endecotts™ 200SIW.040
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Available in a variety of diameters and apertures
Endecotts Woven Wire Mesh Sieves are made of stainless steel and available in a wide variety of diameters and apertures.
  • Woven Wire Mesh Sieve
  • Made of Stainless Steel
Specifica
Dimensione del poro 40 μm
Tipo Sieve
Diametro (sistema imperiale) esterno 7.87 in.
Materiale Stainless Steel
Diametro (sistema metrico) esterno 200 mm
Materiale del telaio Stainless Steel
Mesh Material Woven Mesh
Sieve Number 25