Learn More
Smeg™ WP300 Resin Column Water Purifier
Codice prodotto. 11985574
Click to view available options
:
WP300 Resin Column Water Purifier
Codice prodotto. 11985574
Marca: Smeg™ WP3000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Used to produce deionised water at 0.8 to 1μS/cm. Smeg Instruments Laboratory Glassware WP300 Resin Column Water Purifier is suitable for final rinsing of instrument washers.
  • System uses mixed bed resins (disposable) that can also retain silica
  • When resins run out, they can simply be replaced with MI700WP kit
  • Resin cartridge is made out of stainless steel, as is entire machine
Specifica
Product Type WP300 Resin Column Water Purifier