Learn More
Biochrom WPA Lightwave 3+ CT
WPA Lightwave 3+ CT is a split beam UV/Vis spectrophotometer that combines ease of use with the flexibility of a 40 mm sample port. Expect high resolution with the 3 nm bandwidth. Color touch screen for distinguishing multiple samples by color on graph overlays and to focus on areas of interest.
7925.00€ - 9310.00€
Specifica
Altezza del centro del fascio 15 mm
Profondità (sistema imperiale) 15.3 in.
Profondità (sistema metrico) 390 mm
Tipo di rilevatore Twin CMOS Array
Display Color Touchscreen
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Include Interfaccia Stampante inclusa Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Include Interfaccia Stampante inclusa Prezzo Quantità e disponibilità  
17163628
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Biochrom
80-3007-67
Spectrophotometer Touch Screen Display, USB Port, PC via PVC Software No
7925.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
17186099
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Biochrom
80-3007-68
Spectrophotometer, Built-in Serial Printer Touch Screen Display, USB Port, PC via PVC Software Yes
8975.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
17243074
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Biochrom
80-3007-69
Spectrophotometer, Bluetooth Connectivity Touch Screen Display, USB Port, PC via PVC Software, Bluetooth Connectivity No
8975.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
17253074
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Biochrom
80-3007-70
Spectrophotometer, Bluetooth Connectivity, Built-in Serial Printer Touch Screen Display, USB Port, PC via PVC Software, Bluetooth Connectivity Yes
9310.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Split Beam (RBC) UV/Vis Spectrophotometer covering 190 to 1100 nm (3 nm bandwidth)
  • 5 in. color touch screen with zoom and track functions makes it easy to distinguish multiple samples by color on graph overlays
  • USB port for data collection
  • Accepts 10, 20, and 40 mm path length cuvettes
  • Built-in software provides flash scan, fixed wavelength measurements, kinetics, and concentration with comprehensive graphics capability plus the ability to store up to 90 methods
  • Choose to include a built-in serial printer, Bluetooth connectivity, or both
  • Lightweight and stackable for storage
Specifica
Specifica
15 mm
390 mm
Color Touchscreen
Xenon Flash
3 nm
120/240 V
10, 20, or 40 mm Pathlength Cells
100 mm
±0.005 peak to peak ±0.002 RMS
-0.3 to 2.5 A, 0.3 to 199 %T
Round
±2 nm
6.6 lb.
10 in.
15.3 in.
Twin CMOS Array
English, French, German, Spanish, Italian, Chinese, Japanese
WPA Lightwave 3+ CT
UV-Vis Spectrophotometer
190 to 1100 nm
3.9 in.
Flat Grating
±1.3% or ±0.008 A (Whichever is Greater at 546 nm)
±0.002 A to 0.5 A (at 546 nm)
<0.5 %T 340 nm
±1 nm
3 kg
260 mm