Learn More
Wright's Stain
Codice prodotto. 11429016
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11429016
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17903.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 68988-92-1 | C36H27Br4N3O5S+2 | 933.304 g/mol
Useful stain for blood and for bone marrow films
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68988-92-1
Formula molecolare C36H27Br4N3O5S+2
Molecular Weight (g/mol) 933.304
Numero MDL MFCD00082143
InChI Key AXIKDPDWFVPGOD-UHFFFAOYSA-O
PubChem CID 25113599
IUPAC Name [7-(dimethylamino)phenothiazin-3-ylidene]-dimethylazanium;2-(2,4,5,7-tetrabromo-3,6-dihydroxyxanthen-10-ium-9-yl)benzoic acid
SMILES CN(C)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=C(C3=[O+]C4=C(C(=C(C=C24)Br)O)Br)Br)O)Br)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Wright's Stain
Quantità 25 g
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Wright's Stain
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Wright's Stain