Learn More
Wright Stain, pure, certified
Codice prodotto. 10537182 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
Codice prodotto. 10537182
Marca: Thermo Scientific Acros 422640100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 68988-92-1 | C36H27Br4N3O5S+2 | 933.304 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68988-92-1
Formula molecolare C36H27Br4N3O5S+2
Molecular Weight (g/mol) 933.304
Numero MDL MFCD00082143
InChI Key AXIKDPDWFVPGOD-UHFFFAOYSA-O
PubChem CID 25113599
IUPAC Name [7-(dimethylamino)phenothiazin-3-ylidene]-dimethylazanium;2-(2,4,5,7-tetrabromo-3,6-dihydroxyxanthen-10-ium-9-yl)benzoic acid
SMILES CN(C)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=C(C3=[O+]C4=C(C(=C(C=C24)Br)O)Br)Br)O)Br)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Wright Stain
Nota nome Pure
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Spettro a infrarossi Authentic
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Spettrometria UV Complies
Colore Green
Quantità 10 g
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Wright Stain
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P403-Conservare in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Wright Stain