Learn More
Wright Stain, pure, certified
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Wright Stain |
| Nota nome | Pure |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Grado | Pure |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Spettrometria UV | Complies |
| Colore | Green |
| Quantità | 25 g |
| Forma fisica | Crystalline Powder |