Learn More
Bel-Art™ Nastri di etichette di carta SP Scienceware™ Write-On™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Arancione
Bianco
Bianco, rosso, giallo, verde, blu, arancione
Blu
Giallo
Rosso
Verde
Dimensions (LxW):
13.7 m x 19 mm
13.7 m x 25.4 mm
36.4 m x 1.9 cm
36.4 m x 12.7 mm
36.4 m x 19 mm
36.4 m x 25.4 mm
36.4 m x 25.4mm
54.6 m x 12.7 mm
54.6 m x 19 mm
Diametro (sistema imperiale):
1 in.
3 in.
Unit Size:
pezzi 3
pezzi 4
pezzi 6
Description
Use pencil, ball-point pen, or solvent ink marker to create labels that remain legible under the most demanding laboratory conditions. Paper label tapes resist moisture and most solvents and are great for use in low temperature applications.
- Aderiscono a qualsiasi superficie pulita, compresi i materiali rivestiti di resina fluoropolimerica PTFE
- Rimozione senza lasciare alcun residuo colloso
- Matita, penna a sfera, o pennarello con inchiostro indelebile resistente ai solventi rimangono leggibili nelle condizioni di laboratorio più impegnative
- Carta colorata con adesivo in resina di gomma resistente all'umidità e alla maggior parte dei solventi
- In grado di tollerare una temperatura massima di 157 °C (315 °F) per 30 minuti o 80 °C (176 °F) per 24 ore, utilizzabili fino a -80 °C (-112 °F)
- Tollerano un ciclo di autoclavaggio mediante vapore a 121 °C (250 °F) e irradiazione gamma tra 13.0 e 45.0 kGy
Specifications
Specifications
| Autoclavabile | Sì |
| Tipo di adesivo | Resina in gomma, Resin |
| Rivestimento | None |
| Colore | Arancione |
| Display | Blank |
| Finitura | Opaco |
| Formato | Rotolo |
| Materiale | Carta |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Ink Jet |
| Show More |