Learn More
Bel-Art™ Nastri di etichette di carta SP Scienceware™ Write-On™
Codice prodotto. 13495246 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Arancione
Bianco
Bianco, rosso, giallo, verde, blu, arancione
Blu
Giallo
Rosso
Verde
Dimensions (LxW):
13.7 m x 19 mm
13.7 m x 25.4 mm
36.4 m x 1.9 cm
36.4 m x 12.7 mm
36.4 m x 19 mm
36.4 m x 25.4 mm
36.4 m x 25.4mm
54.6 m x 12.7 mm
54.6 m x 19 mm
Diametro (sistema imperiale):
1 in.
3 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 3
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 13495246
Marca: Bel-Art™ F134900050
Etichette scrivibili a matita, penna a sfera o pennarello con inchiostro a base di solvente che rimangono leggibili nelle condizioni di laboratorio più impegnative. I nastri di etichettatura in carta Bel Art&trade SP Scienceware™ Write-On™ sono resistenti all'umidità e alla maggior parte dei solventi e sono ideali per applicazioni a bassa temperatura.
Use pencil, ball-point pen, or solvent ink marker to create labels that remain legible under the most demanding laboratory conditions. Paper label tapes resist moisture and most solvents and are great for use in low temperature applications.
  • Adheres to any clean surface, including PTFE fluoropolymer resin coated materials
  • Peels off without leaving a sticky residue
  • Pencil, ball-point pen, or solvent ink marker remain legible under the most demanding laboratory conditions
  • Colored paper with rubber resin adhesive resists moisture and most solvents
  • Withstands a maximum temperature of 157°C (315°F) for 30 minutes or 80°C (176°F) for 24 hours; can be used down to -80°C (-112°F)
  • Withstands a steam autoclaving cycle at 121°C (250°F) and gamma irradiation between 13.0 and 45.0kGy
Specifica
Autoclavabile
Tipo di adesivo Resina in gomma, Resin
Rivestimento None
Colore Bianco
Display Blank
Finitura Matte White
Formato Rotolo
Materiale Carta
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Ink Jet
Product Type Ultra Reflective Letter Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Da usare con applicazioni a bassa temperatura
Quantità 6/Pk.
Dimensions (LxW) 54.6 m x 12.7 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 60 iarde
Lunghezza (sistema metrico) 54.8 m
Larghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 12.7 mm
Diametro (sistema imperiale) 3 in.
Diametro (sistema metrico) 7.62 cm