missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WYC-209, MedChemExpress

Codice prodotto. 16441377
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16441377

Marca: Medchem Express HY124136

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress WYC-209, a synthetic retinoid, is a retinoic acid receptor (RAR) agonist. WYC-209 induces apoptosis primarily via the caspase 3 pathway (IC50=0.19 μM for inmalignant murine melanoma TRCs), and has long-term effects with little toxicity.

WYC-209, a synthetic retinoid, is a retinoic acid receptor (RAR) agonist. WYC-209 induces apoptosis primarily via the caspase 3 pathway (IC50=0.19 μM for inmalignant murine melanoma TRCs), and has long-term effects with little toxicity.

Specifica

Materiale o nome chimico WYC-209
Forma fisica Solid
CAS 2131803-90-0
Colore Light Yellow
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H20N2O3S
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neurodegeneration
Informazioni di solubilità DMSO : 83.33 mg/mL (226.16 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=CN=C(C#CC2=CC=C3C(C(C)(C)CCS3=O)=C2)N=C1)OCC
Molecular Weight (g/mol) 368.45
Peso formulazione 368.45
Percent Purity 99.64%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato