Learn More
Kimberly-Clark™ Panni a erogazione centrale WypAll™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-8000656
Click to view available options
Colore:
Blu
Dimensioni (L x P):
38 x 23.5 cm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Codice prodotto. 12680533
Marca: Kimberly-Clark™ 7140
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Panno a 1 velo durata limitata, Bianco. Perfetto per i compiti di media entità, come pulizia dei vetri, di superfici e utensili. La tecnologia AIRFLEX™
  • Ideali per i compiti di media intensità, come pulizia dei vetri, di superfici e utensili
  • La speciale tecnologia AIRFLEX™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Wiping Paper
Lunghezza (sistema imperiale) 11.81 in.
Lunghezza (sistema metrico) 38 cm
Larghezza (sistema imperiale) 11.81 in
Larghezza (sistema metrico) 23.5 cm
Materiale Cellulosa
Colore Blu
Dimensioni (L x P) 38 x 23.5 cm
Da utilizzare con (applicazione) Pulizia quotidiana, pulizia superficiale frequente e piccoli sversamenti, con una forza maggiore rispetto ai tradizionali panni a 1 velo
Strato A 1 velo
Sterilità Non sterile