Learn More
Kimberly-Clark™ Pop-Up Box con panni WypAll™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10627645
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
25 x 41 cm (9.8 x 16.1 in.)
30.4 x 31.7 cm (12 x 12.5 in.)
Dimensione della confezione:
pezzi 18
pezzi 9
Codice prodotto. 10627645
Marca: Kimberly-Clark™ 7471
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Pop-Up-Box con panni WypAll™
  • Panni per pulizia a secco perfetti per pulizia industriale di routine, pulizia delle linee di lavorazione, pulizia di fuoriuscite e asciugatura e pulizia di mani e viso
  • Questi panni carta realizzati con tecnologia foglio base DRC (Double Re-Creped) presentano un tessuto a strati resistente, spesso e altamente assorbente
  • Questa Pop-Up Box di panni offre un sistema flessibile con un accesso controllato a panni igienicamente protetti quando si effettuano attività di pulizia ovunque ci si trovi
  • Queste salviette puliscono velocemente senza strapparsi, facendo risparmiare e migliorando al contempo l'igiene sul luogo di lavoro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Salviette L40
Lunghezza (sistema imperiale) 11.81 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 11.81 in
Larghezza (sistema metrico) 31.8 cm
Materiale Tessuto
Colore White
Dimensioni (L x P) 30.4 x 31.7 cm (12 x 12.5 in.)
Da utilizzare con (applicazione) Panno a durata limitata che utilizza la tecnologia DRC (double re-creped) per il foglio base; tessuto a più strati, resistente, spesso e altamente assorbente. Consente di eseguire la pulizia senza rompersi, con un minor numero di panni e contribuendo a ridurre i costi
Strato A 1 velo
Sterilità Non sterile