Learn More
Kimberly-Clark™ Panni WypAll™
Codice prodotto. 10179490
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
42.6 x 31.7 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Codice prodotto. 10179490
Marca: Kimberly-Clark™ 8370
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I panni WypAll™
  • La tecnologia avanzata Hydroknit™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Salviette
Lunghezza (sistema imperiale) 9.842 in.
Lunghezza (sistema metrico) 33 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9.842 in
Larghezza (sistema metrico) 31.7 cm
Materiale 100% fibra riciclata
Colore Blu
Dimensioni (L x P) 42.6 x 31.7 cm
Da utilizzare con (applicazione) Pulizia leggera di adesivi, oli, detriti, applicaz
Strato A 1 velo
Sterilità Non sterile