Learn More
Kimberly-Clark™ Panni per la pulizia multifunzione WypAll™
Codice prodotto. 17284243
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
38 x 42 cm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Codice prodotto. 17284243
Marca: Kimberly-Clark™ 8349
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Panni bianchi multifunzione WypAll™
  • Panno per la pulizia super assorbente altamente versatile, progettato per impieghi di pulizia leggeri e generici in ambito produttivo industriale
  • La tecnologia avanzata Hydroknit™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Cleaning Cloth
Lunghezza (sistema imperiale) 12.59 in.
Lunghezza (sistema metrico) 32.3 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12.59 in
Larghezza (sistema metrico) 32.3 cm
Materiale Polypropylene
Colore White
Dimensioni (L x P) 38 x 42 cm
Da utilizzare con (applicazione) Light-duty wiping tasks
Size Jumbo
Sterilità Non sterile