Learn More
Kimberly-Clark™ Salviette rinforzate WypAll™ X60
Codice prodotto. 10499272
Click to view available options
Colore:
Bianco
Dimensione della confezione:
pezzi 600
Codice prodotto. 10499272
Marca: Kimberly-Clark™ 6034
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reusable quarter-fold cleaning cloths are versatile and designed for light duty and general wiping tasks. Supplied in a protective bag and feature advanced Hydroknit™ technology for a lightweight, absorbent cleaning cloth. Quantity 12 packs x 76 cloths (912 Total).
  • Each WypAll X60 General Clean™ quarter-fold cleaning cloths contain 76 white cloths
  • HyperAbsorb™ technology helps reduce waste and drive sustainable practices by providing great durability and allowing reuse up to 5 times
  • Advanced Hydroknit™ technology ensures these professional cleaning cloths are strong and fast absorbing, hydroentangling process bonds cellulose fibres into webs for faster absorption and greater tear resistance
  • Reusable cleaning cloths have been tested as compatible for use in spray and wipe applications with peracetic acid, hydrogen peroxide, bleach (sodium hypochlorite) and quats (quaternary ammonium compounds)
  • Always follow manufacturers' instructions for dilution, application, and contact time
  • High-capacity cleaning cloths roll, ideal for larger manufacturing and industrial work areas, or anywhere requiring extensive wiping
  • Compatible with compatible with WypAll Wiper Dispenser (product code 7969)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Salviette Kimnet WypAll
Lunghezza (sistema imperiale) 11.02 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 11.02 in
Larghezza (sistema metrico) 31.8 cm
Materiale Carta rinforzata con nylon
Peso base 5.59kg
Colore Bianco
Formato 1/4 fold
Da utilizzare con (applicazione) Pulizia leggera di adesivi, oli, detriti, applicazione di lubrificanti, diluenti, solventi, pulizia di vetri, pulizia di precisione di macchinari e componenti complessi, pulizia delle mani
Quantità confezione 12 Bags x 76 Sheets
Strato A 4 veli