Learn More
Kimberly-Clark™ Panni per la pulizia WypAll™
Descrizione
- Assorbe olio/acqua 3 volte più velocemente dei panni lavabili
- Hydroknit* fa sì che ogni panno assorba rapidamente e offra resistenza da bagnato.
- Fornito in un sistema BRAG™
Specifica
Specifica
| Product Type | Salviette |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 15.35 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 42.2 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 15.35 in |
| Larghezza (sistema metrico) | 37.8 cm |
| Materiale | Tessuto |
| Colore | White |
| Descrizione | Right Rag Box |
| Monouso | Sì |
| Dimensioni (L x P) | 42.1 x 37.5 cm |
| Vedi altri risultati |