Learn More
WZ4141, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200098040
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
1mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16493768
Marca: Medchem Express HY103015
MedChemExpress WZ4141 is an intermediate in the synthesis of compounds.
WZ4141 is an intermediate in the synthesis of compounds.
Specifica
Materiale o nome chimico WZ4141
CAS 1222776-76-2
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H13N3O2
Quantità 10 mg
SMILES O=C(C=C)NC1=CC(OC2=C3C(NC=C3)=NC=C2)=CC=C1
Molecular Weight (g/mol) 279.29
Peso formulazione 279.29
Percent Purity 95.82%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.