Learn More
uvex X-Fit Disposable Earplugs
Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Content And Storage:
200 Pairs
300 Pairs, Refill Box
Dimensione della confezione:
300 paia
Pezzo
Description
- I tappi auricolari protettivi monouso preformati dal design ergonomico uvex x-fit offrono livelli molto alti di isolamento e sono pertanto adatti per l'uso in ambienti con elevata rumorosità.
- Il tappo auricolare protettivo è realizzato in morbida schiuma espansa e offre un comfort straordinario anche in caso di uso prolungato.
Specifications
Specifications
| Content And Storage | 200 Pairs |
| Certificazione/Conformità | EN 352-2 standard |
| Materiale cuscino | PU Foam |
| CSA Z94.2 | Class AL |
| Cushion Color | Lime |
| Size | Regular |
| High Visibility | Yes |
| Materiale spina | PU Foam |
| Plug Color | Lime |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 37 db |
| Show More |