Learn More
Thermo Scientific™ X-Gal
Codice prodotto. 10203430 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
1 g
2 g
Dimensione della confezione:
0.50g
1g
2g
Codice prodotto. 10203430
Marca: Thermo Scientific™ R0401
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Effectively screen colonies with X-Gal, an inert chromogenic substrate for beta-galactosidase which hydrolyzes X-Gal, forming an intense blue precipitate.
X-Gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-galacto-pyranoside) is an inert chromogenic substrate for beta-galactosidase which hydrolyzes X-Gal into colorless galactose and 4-chloro-3-brom-indigo, forming an intense blue precipitate. Induction of the lacZ gene with IPTG leads to the hydrolysis of X-Gal and to the development of blue colonies.
Induction of the lacZ gene with IPTG leads to the hydrolysis of X-Gal and to the development of blue colonies. X-Gal Solution is a stable, 0.22μm membrane filtered solution formulated for direct use in conjunction with IPTG for blue/white colony screening.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) formulato per l'uso diretto in associazione con IPTG nello screening di colonie blu/bianche.
Product Type X-Gal
Quantità 0.5 g