Learn More
ABEBA™ sabot di lavoro nero OB X-Light
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Dimensione della confezione:
1 paio
Descrizione
- Comfort, Igiene e sicurezza
- Conforme alla norma EN ISO 20347: 2012, OB, SRC
- ESD dissipativo secondo DIN EN 61340
- Suola antiscivolo PU
- Fodera traspirante e antibatterica con ioni d'argento
- Trattamento Sanitized
- Soletta estraibile Activ Comfort
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20347:2012 OB, FO, SRC, ESD |
| Colore | Black |
| Materiale rivestimento interno | Breathable lining with Silver ions |
| Materiale | Leather |
| Size | 46 |
| Caratteristiche suola | Slip and abrasion resistant, shock absorbing, ESD dissipative |
| Materiale suola | Polyurethane |
| Stile | Clogs |
| Quantità confezione | 1 Pair |
| Certifications/Compliance (Europe) | CE EN ISO 20347:2012, DIN EN 61340 |
| Vedi altri risultati |