Learn More
ABEBA™ Pantofole di sicurezza nero S2 X-Light
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Dimensione della confezione:
1 paio
Descrizione
- Comfort, Igiene e sicurezza
- Conforme alla norma EN ISO 20345: 2012, S2, SRC
- ESD dissipativo secondo DIN EN 61340
- Suola antiscivolo PU
- Punta in acciaio (200 Joule)
- Fodera traspirante e antibatterica con ioni d'argento
- Trattamento Sanitized
- Soletta estraibile Activ Comfort
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD |
| Colore | Black |
| Materiale rivestimento interno | Breathable lining with Silver ions |
| Materiale | Microfiber |
| Size | 41 |
| Caratteristiche suola | Slip and abrasion resistant, shock absorbing, ESD dissipative |
| Materiale suola | Polyurethane |
| Stile | Slip-on shoes |
| Materiale dello zoccolo | Steel |
| Quantità confezione | 1 Pair |
| Vedi altri risultati |