Learn More
ABEBA™ calzature di sicurezza nero S2 X-Light
Comfort per tutto il giorno con la nuova scarpa antifortunistica ABEBA X-Light. Realizzato in pelle liscia nera. Rivestimento interno con ioni argento per ridurre l'odore e una soletta sostituibile Actice Comfort. Punta in acciaio. ESD come da norma EN 61340 classe climatica 1
114.00€ - 118.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD |
---|---|
Tipo di chiusura | Laces |
Colore | Black |
Materiale oculari | Textile |
Materiale rivestimento interno | Breathable lining with Silver ions |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16358331
|
ABEBA™
7131038/35 |
35 |
114.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16368331
|
ABEBA™
7131038/36 |
36 |
114.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16378331
|
ABEBA™
7131038/37 |
37 |
114.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16388331
|
ABEBA™
7131038/38 |
38 |
114.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16398331
|
ABEBA™
7131038/39 |
39 |
114.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16308341
|
ABEBA™
7131038/40 |
40 |
114.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16318341
|
ABEBA™
7131038/41 |
41 |
118.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16328341
|
ABEBA™
7131038/42 |
42 |
118.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16338341
|
ABEBA™
7131038/43 |
43 |
114.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16348341
|
ABEBA™
7131038/44 |
44 |
114.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16358341
|
ABEBA™
7131038/45 |
45 |
114.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16368341
|
ABEBA™
7131038/46 |
46 |
114.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16378341
|
ABEBA™
7131038/47 |
47 |
114.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16388341
|
ABEBA™
7131038/48 |
48 |
114.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Comfort, Igiene e sicurezza
- Conforme alla norma EN ISO 20345: 2012, S2, SRC
- ESD dissipativo secondo DIN EN 61340
- Suola antiscivolo PU
- Punta in acciaio (200 Joule)
- Fodera traspirante e antibatterica con ioni d'argento
- Trattamento Sanitized
- Soletta estraibile Activ Comfort
Specifica
CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD | |
Black | |
Breathable lining with Silver ions | |
Slip and abrasion resistant, shock absorbing, ESD dissipative | |
Trainer | |
1 Pair | |
Water |
Laces | |
Textile | |
Leather | |
Polyurethane | |
Steel | |
CE EN ISO 20345:2012, DIN EN 61340 |