Learn More
ABEBA™ X-Light Black/Yellow Safety Trainers S3
Black/yellow X-light safety trainer with silver ion lining to reduce odor, replaceable active comfort insole, steel toe cap, textile antipuncture midsole, PU slip resistant outsole
90.75€
Specifica
Colore Black, Yellow
Materiale Cordura
Materiale dello zoccolo Steel
Certifications/Compliance (Europe) Comply to EN 20345: 2012 S3 SRC
Sesso Unisex
Visualizza altre specifiche
Prodotti 14
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
17181465
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ABEBA™
711860/35
35 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17191465
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ABEBA™
711860/36
36 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17181475
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ABEBA™
711860/45
45 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17191475
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ABEBA™
711860/46
46 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17101485
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ABEBA™
711860/47
47 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17111485
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ABEBA™
711860/48
48 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17101475
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ABEBA™
711860/37
37 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17111475
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ABEBA™
711860/38
38 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17121475
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ABEBA™
711860/39
39 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17131475
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ABEBA™
711860/40
40 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17141475
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ABEBA™
711860/41
41 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17151475
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ABEBA™
711860/42
42 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17161475
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ABEBA™
711860/43
43 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17171475
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ABEBA™
711860/44
44 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Lightweight, comfortable trainers
  • Comply to EN ISO 20345: 2012, S3 SRC
  • Slip resistant Mono PU outsole SRC
  • Steel toe cap (200 J)
  • Textile antipuncture midsole
  • Black and yellow Cordura
  • Silver ions lining
  • Replaceable active comfort insole
Specifica
Specifica
Black, Yellow
Steel
Unisex
Water Resistant
Cordura
Comply to EN 20345: 2012 S3 SRC
Trainers
S3 SRC