Learn More
ABEBA™ sabot di lavoro bianco OB X-Light
Codice prodotto. 16378371
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Dimensione della confezione:
1 paio
Codice prodotto. 16378371
Marca: ABEBA™ 7131130/35
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Comfort per tutto il giorno con il nuovo sabot di lavoro ABEBA X-Light con cinturino del tallone fisso. Realizzato in pelle liscia bianca e suola PU antiscivolo. Rivestimento interno con ioni argento per ridurre l'odore e una soletta sostituibile Actice Comfort. Punta in acciaio.
  • Comfort, Igiene e sicurezza
  • Conforme alla norma EN ISO 20347: 2012, OB, SRC
  • ESD dissipativo secondo DIN EN 61340
  • Suola antiscivolo PU
  • Fodera traspirante e antibatterica con ioni d'argento
  • Trattamento Sanitized
  • Soletta estraibile Activ Comfort
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20347:2012 OB, FO, SRC, ESD
Colore White
Materiale rivestimento interno Breathable lining with Silver ions
Materiale Leather
Size 35
Caratteristiche suola Slip and abrasion resistant, shock absorbing, ESD dissipative
Materiale suola Polyurethane
Stile Clogs
Quantità confezione 1 Pair
Certifications/Compliance (Europe) CE EN ISO 20347:2012, DIN EN 61340
Resistente a Water