Learn More
ABEBA™ X-Light White Occupational Shoes O2
Codice prodotto. 17161465
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Dimensione della confezione:
1 paio
Codice prodotto. 17161465
Marca: ABEBA™ 711124/47
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
White X-light occupational shoes with silver ion lining to reduce odor and a replaceable active comfort insole, steel toe cap, PU slip resistant outsole
  • Lightweight, comfortable white occupational shoes
  • Comply to EN ISO 20347: 2012, O2 SRC
  • Slip resistant Mono PU outsole SRC
  • White technical fabric
  • Silver ions lining
  • Replaceable active comfort insole
Specifications
Colore White
Materiale Synthetic fabric
Size 47
Certifications/Compliance (Europe) Comply to EN 20347: 2012 O2 SRC
Sesso Unisex
Ankle Style Low-cut
Waterproof Water Resistant
Product Type O2 SRC