Learn More
Brand™ X-Shape Tubing Connectors
Codice prodotto. p-7115274 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con:
12-13 mm ID Tubing
2-3 mm ID Tubing
5 mm ID Tubing
Quantità confezione:
10/Pk.
20/Pk.
Overall Length (Metric):
26 mm
35 mm
74 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
Codice prodotto. 10160311
Marca: Brand™ 153105
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Manufactured from translucent polypropylene, Brand™ X-Shape Tubing Connectors can be repeatedly autoclaved at 121°C.
  • Good chemical resistance and mechanical properties
  • Provided in packs of 20 or 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Polypropylene
Overall Length (Metric) 26 mm
Da utilizzare con 2-3 mm ID Tubing
Quantità confezione 20/Pk.
Colore Semitrasparente
Product Type Tubing Connector