Learn More
IKA™ X10 DIS-50-S-M. 10 Tube with Dispersing Element
Codice prodotto. 16258511 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 16258511
Marca: IKA™ 0020016316
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Disposable tube DIS-50-S is designed for dissolving samples in different solvents and is equipped with a dissolver blade.
  • Tube for ULTRA-TURRAX™ Tube Drive P control
  • Volume: 50 mL
  • Working range: 10 to 40 mL
  • Functional unit: Dissolver, stainless steel
  • Membrane lid: Yes
  • Sterile: No
  • IVD label: No
  • Application: Crushing, mixing, dissolve
  • Application example: Dissolving of tablets or capsules in solvents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Descrizione Equipped with dissolver plate
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ultra TURRAX™ Tube Drive P control
Quantità confezione 10/Pk.